Latex gloves, Rotiprotect®
These disposable gloves are suitable for protection against complex risks and for food processing applications.
- Powder-free, smooth finish
- Very smooth and pleasantly soft
- Extremely stretchy
- High tactile sensitivity
- Thiuram-free
: EN 374; Cat. III, AQL 1,5
Food contact approved
Food contact approved
- Catalog No:
- 112-0042
- 112-0040
- 112-0041
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Einweg / wiederverwendbar:
- Einweg
- Einweg
- Einweg
- Latex / ohne Latex:
- Latex
- Latex
- Latex
- Gepudert/ungepudert:
- Ungepudert
- Ungepudert
- Ungepudert
- Oberfläche:
- Smooth
- Smooth
- Smooth
- Stulpenart:
- Rollrand
- Rollrand
- Rollrand
- EN Standard:
- EN 374
- EN 374
- EN 374
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt:
- +
- +
- +
Frequently Bought Together