ContactUsLinkComponent
VWR®, Digitaler Timer, Vier Kanäle
  609-0229
undefined
VWR®, Digitaler Timer, Vier Kanäle
  609-0229
  • Gewicht:
    42,5 g (1,5 oz.)
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Digitaler Timer, vier Kanäle
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    60×16×70 mm
  • Genauigkeit:
    ±0,01 %
  • VE:
    1
Dieser benutzerfreundliche und innovative 100-Stunden-Timer ermöglicht praktisch alle Zeitanforderungen im Labor. Mit vier Countdown-Kanälen, einem Stoppuhr-Kanal und einem Kanal für die Tageszeit, der mit einer kompromisslosen Genauigkeit von 0.01% läuft.
  • Zeitbereich: Countup und Countdown für 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
  • Die einzigartige Nulldurchgangsfunktion ermöglicht das Herunterzählen, Alarmieren und Hochzählen
  • Ein Timeout-Modus stoppt den Zeitgeber für ausgeschaltete Zeitpunkte, sowohl beim Aufwärts- als auch beim Abwärts-Timing
  • T1 bis T4 können gleichzeitig oder einzeln gestartet werden
  • Extra großes, ¹/₃" hohes Display und lebendige LCD-Ziffern zeigen kontinuierlich die verbleibende Zeit an und sind von 6' an lesbar.
  • Die Meldung TIME IS UP blinkt während dem Zählmodus auf dem Display
  • Alarme ertönen 60 Sekunden lang und können manuell stummgeschaltet werden
Gewichte: 42,5 g
 : Es wird ein nummeriertes Zertifikat von einem von der A2LA gemäß ISO 17025 akkreditierten Kalibrierungslabor bereitgestellt, das die Rückführbarkeit auf NIST belegt.
 : Lieferung mit magnetischer Rückseite, Klappständer, Federklemme, Öffnung für Kordel, Batterie und Traceable®-Zertifikat