AuftragsverfolgungKontakt
Retention time standards | Avantor
Retention time standards
Leaking underground storage tank retention time standard includes n-hexane (C6), n-octacosane (C28), n-decane (C10), n-triacontane (C30), n-dodecane (C12), n-tetracontane (C40), n-tetracosane (C24), with 25 µg/ml each in methylene chloride, 1 ml/ampule, 1
Artikelnr. REST31200
Anbieter:   Restek
Retention time standards
Artikelnr. REST31200
Anbieter:  Restek
CAS Nummer:  
Retention time standards
Leaking underground storage tank retention time standard includes n-hexane (C6), n-octacosane (C28), n-decane (C10), n-triacontane (C30), n-dodecane (C12), n-tetracontane (C40), n-tetracosane (C24), with 25 µg/ml each in methylene chloride, 1 ml/ampule, 1
CAS Nummer:  
Preis
52,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Used during initial sample screening to determine retention time windows for each petroleum product.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    Leaking underground storage tank retention time standard includes n-hexane (C6), n-octacosane (C28), n-decane (C10), n-triacontane (C30), n-dodecane (C12), n-tetracontane (C40), n-tetracosane (C24), with 25 µg/ml each in methylene chloride, 1 ml/ampule
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.