AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Färbeplatten | Avantor
VWR®, Färbeplatten
12, , 155×118 mm
Artikelnr. VWRU89038-192
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Färbeplatten
Artikelnr. VWRU89038-192
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Färbeplatten
VWR®, Färbeplatten
12, , 155×118 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Färbeplatte aus Porzellan, glasiert (außer Unterseite).
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Anz. Wells:
    12
  • L×B:
    155×118 mm
  • Seq:
    04