ContactUsLinkComponent
Kohlenstoff (aus Holz), Pulver, Millipore®
  1.02204.9025
 :  Merck
 :  
Kohlenstoff (aus Holz), Pulver, Millipore®
  1.02204.9025
 :  Merck
 :  
  • Packung:
    Wellpappfaltkisten
  • VE:
    25 kg
  • Seq:
    4283
  • Residue of ignition (600 °C):
    ≤7%
  • Particle size <0.15 mm:
    ~99%
  • Carbonization:
    Conforms
  • Bulk Density:
    410 kg/m3
  • Hill Formula:
    C
  • Chemical Formula:
    C
  • Melting point:
    3550 °C
  • Residue on ignition :
    ≤7 %
  • Particle size:
    about 99 %
 :
 :12.01 g/mol
 :4.2,III
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
 :Raumtemperatur
 :231-153-3
 :1361
 :7440-44-0
 :C
 :MFCD00133992