Software für Huber-Einheiten
SpyControl®, 10 Kanal
Artikelnr. HUBE6792
Anbieter: HUBER
Springe zu:
Product Details & Documents
der SpyControl® Software lassen sich prozessrelevante Daten visualisieren und dokumentieren.
- Verbindungsoptionen: RS232, RS485, USB (virtueller COM-Port) oder TCP/IP
- Einfache Installation
- Die aufgezeichneten Daten werden auf Basis der Zeit angezeigt
Die Software kann bis zu 10 Kanäle gleichzeitig bedienen. Jeder Kanal wird unabhängig dokumentiert und die Grafikoptionen können nach Bedarf konfiguriert werden. SpyControl kann der Benutzer der Einheit folgende Anweisungen erteilen, z. B. Sollwert, Wechsel von Mantel- auf Prozesstemperatur sowie Start oder Stopp. Die Software bietet die Möglichkeit, eine oder mehrere Maschinen mit einem Programmiergerät zu steuern. Der Anwender kann Temperaturprogramme für die Maschinen erstellen, die dann automatisch ablaufen.
:
:
:
:
:
Spezifikationen
- Bezeichnung:SpyControl®, 10 Kanal