VWR®, Pasteurpipetten, Einweg
Einweg-Pasteurpipette, kurze Spitze, ohne Stopfen, 2,0 ml, 146 mm, 200 Stück/Box, 5 Boxen/Karton
Artikelnr. VWRU14673-010
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas. Diese Einwegpipetten verfügen über feuerpolierte Spitzen und eine gerade geschnittene Spitze.
- Glatte, feuerpolierte Oberseiten erleichtern die Befestigung der Glühbirne
- Pipetten haben einen Innendurchmesser von 7 mm, der sich zu einer gerade geschnittenen Spitze verjüngt
- Eine positive Verengung 25 mm vom oberen Ende der Pipette entfernt erleichtert das Verstopfen
Ideal für den Einsatz in allen allgemeinen Laboranwendungen, einschließlich Blutbanken, Hämatologie, Chemie und Bakteriologie.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Verpackt:200 Stück/Box, 5 Boxen/Karton
- Kapazität:2,0 ml
- Bezeichnung:Einweg-Pasteurpipette, kurze Spitze, ohne Stopfen
- Länge:146 mm
- Seq:01