VWR® SECURE-T, Homogenisationsbeutel Stomacher® mit Aufreissverschluss
VWRU11216-900
- Verpackt:250/Packung
- Kapazität:165 ml
- Seq:02
- Stärke:76 µm
- VE:250
- B×L:178×305 mm
Beutel aus transparentem Polypropylen Boden mit breiter Versiegelung, die der Paddelwirkung von Stomacher-Labormixern standhalten. Verschlussbeutel ermöglichen das Sammeln, Transportieren, Mischen und Lagern von Proben im selben Beutel.
- Heiß extrudierte Polyethylenschläuche garantieren innere Sterilität
- Maximale Beutelöffnung zum leichteren Einführen von Proben
- Beutel sind formbar und dennoch langlebig und verfügen über eine hervorragende Wandstärke
- In Schrumpffolie verpackt und mit patentiertem aufreißbarem sterilen Beutel