AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Hydrometer
VWR®, Hydrometer
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Hydrometer
Anbieter:  VWR Collection
Zertifikate
VWR®, Hydrometer
19 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Diese Hydrometer sind für Branchen wie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Chemieindustrie, die Pharmaindustrie, den Transportsektor und die Kältetechnik konzipiert.
  • Spezifisches Gewicht von Erdölprodukten, schweren und leichten Flüssigkeiten
  • Bleifreier Metallballast
  • Korrekturen bis zu einem Zehntel der kleinsten Teilung
Certifications: Rückführbar auf NIST und DAkkS. Die Kalibrierung entspricht den A2LA-Akkreditierungen. ASTM-kalibriert.
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information: Inklusive Kalibrierungsbericht.
Packaging:
Caution:
Product Family Options
Erdölprodukte mit Oberflächenspannungen von weniger als 33 Dyn
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Messbereich
    Teilung
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 0,650 - 0,700 g/l
    0,0005 g/l
    330 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 0,700 - 0,750 g/l
    0,0005 g/l
    330 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 0,750 - 0,800 g/l
    0,0005 g/l
    330 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 0,800 - 0,850 g/l
    0,0005 g/l
    330 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 0,850 - 0,900 g/l
    0,0005 g/l
    330 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 0,900 - 0,950 g/l
    0,0005 g/l
    330 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 0,950 - 1,000 g/l
    0,0005 g/l
    330 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 1,000 - 1,050 g/l
    0,0005 g/l
    330 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 1,050 - 1,100 g/l
    0,0005 g/l
    330 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
schwere Flüssigkeiten
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Messbereich
    Teilung
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 1,000 - 1,050 g/l
    0,0005 g/l
    330 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 1,050 - 1,100 g/l
    0,0005 g/l
    330 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 1,100 - 1,150 g/l
    0,0005 g/l
    330 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 1,150 - 1,200 g/l
    0,0005 g/l
    330 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 1,200 - 1,250 g/l
    0,0005 g/l
    330 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 1,250 - 1,300 g/l
    0,0005 g/l
    330 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 1,300 - 1,350 g/l
    0,0005 g/l
    330 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 1,350 - 1,400 g/l
    0,0005 g/l
    330 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 1,400 - 1,450 g/l
    0,0005 g/l
    330 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 1,450 - 1,500 g/l
    0,0005 g/l
    330 mm