AuftragsverfolgungKontakt
Robotic tips, Matrix
30 µl, Schwarz, FLIPR Liberty Type B, 10 racks, 384 each
  MATR5361
Robotic tips, Matrix
  MATR5361
Robotic tips, Matrix
30 µl, Schwarz, FLIPR Liberty Type B, 10 racks, 384 each
1 067,00 €
1 * 3.840 ST
These automation tips are compatible with 384 format Beckman instruments, PerkinElmer and FLIPR instruments using CCS Type A pipetting heads and FLIPR Type B Liberty systems. All of these tips are validated on their compatible instruments to ensure the highest quality for pipetting in automated laboratories.
  • Performance validation on compatible instruments includes 1536 target straightness testing, leak testing, length, weight and wall thickness testing, and pipetting head seal force testing
  • Design includes molded conductive rack and snap plate to hold tips to reduce static interactions during shipping and seating on instrument pipetting heads, enhancing product performance and reliability
  • Verpackt:
    10 racks, 384 each
  • Volumen:
    30 µl
  • Spitzenfarbe:
    Schwarz
  • Zur Nutzung mit:
    FLIPR Liberty Type B
  • Cat. No.:
    MATR5361
  • Umweltzertifizierung:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.