AuftragsverfolgungKontakt
Forceps | Avantor
Forceps
Straight, blunt, Orange, 180 mm
Artikelnr. 231-1121
Anbieter:   SEMADENI
Forceps
Artikelnr. 231-1121
Anbieter:  SEMADENI
Forceps
Straight, blunt, Orange, 180 mm
Preis
11,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
POM, orange. These electrically insulating forceps can be universally used.
  • Very durable
  • Not suitable for use with strong acids and solvents
  • Heat resistant up to +130 °C
Spezifikationen
  • Typ:
    Straight, blunt
  • Farbe:
    Orange
  • Länge:
    180 mm