AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometer gemäß Baumé | Avantor
Hydrometer gemäß Baumé
Hydrometer für Salzwasser, 0 - 26 °Bé, 0,5 °Bé, 270 mm
Artikelnr. SCNL3311025
Anbieter:   Ludwig Schneider
Hydrometer gemäß Baumé
Artikelnr. SCNL3311025
Anbieter:  Ludwig Schneider
Hydrometer gemäß Baumé
Hydrometer gemäß Baumé
Hydrometer für Salzwasser, 0 - 26 °Bé, 0,5 °Bé, 270 mm
Preis
21,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dieses Hydrometer ist speziell für Anwendungen mit Salzwasser konzipiert.
Referenztemperatur: 20 °C
Zertifizierung:
Bestellinformation: Erhältlich mit Werks- oder DAkkS-Kalibrierzertifikat.
Lieferumfang:
Verpackung:
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Hydrometer für Salzwasser
  • Länge:
    270 mm
  • Teilung:
    0,5 °Bé
  • Messbereich:
    0 - 26 °Bé