ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE®, Analytische / Semipräparative Säulenkupplung
  C0001
 :  Avantor
undefined
Avantor® ACE®, Analytische / Semipräparative Säulenkupplung
  C0001
 :  Avantor
  • Bezeichnung:
    Säulenkupplung (zur Verwendung mit H0001/H0002)
  • VE:
    1
Avantor® ACE® einteilige PEEK-Säulenkupplungen eignen sich ideal für den Anschluss von analytischen oder semipräparativen Säulen an eigenständige Vorsäulenkartuschenhalter. Sie können auch verwendet werden, um zwei oder mehr HPLC-Säulen in Reihe zu schalten oder ähnliche HPLC-Verbindungen herzustellen.
  • Universalstecker, ultra-geringes Totvolumen
  • Nenndruck bis 350 bar
  • Wiederverwendbare Muffe-Muffe-Kupplung
  • Inert und biokompatibel