ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE®, HPLC ¹/₃₂“-Säulenanschlüsse, handfest
Avantor® ACE®, HPLC ¹/₃₂“-Säulenanschlüsse, handfest
Catalog # ACE-MC3210
Supplier:  Avantor
   Umweltschonende Herstellung
undefined
Avantor® ACE®, HPLC ¹/₃₂“-Säulenanschlüsse, handfest
Catalog # ACE-MC3210
Supplier:  Avantor
   Umweltschonende Herstellung
Specifications
  • Bezeichnung:
    Fingerfester Microbore-HPLC-Säulenanschluss, 1/32", 6-40-Gewinde
  • Environmentally Preferable:
    Umweltschonende Herstellung
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • VE:
    10
Specifications
About this item
PEEK ¹/₃₂“-Mikrobohrungs-HPLC-Säuleneinlass-/-auslassanschlüsse. Diese Säulenanschlüsse werden für ¹/₃₂“-Mikrobohrungs-HPLC-Säulenanschlüsse empfohlen. Sie sind sowohl mit Kapillar- (360 µm Außendurchmesser) als auch mit ¹/₃₂“-Verbindungsschläuchen kompatibel.
  • Druckfest bis 400 bar (6000 psi)
  • Wiederverwendbar
  • Kompatibel mit allen Microbore-Säulen mit ¹/₃₂“- und 6-40-Gewinde