AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer | Avantor
Dichte-Hydrometer
, 1,200 - 1,400 g/ml, 0,001 g/ml, 380 mm
Artikelnr. SCNL3071024
Anbieter:   Ludwig Schneider
Dichte-Hydrometer
Artikelnr. SCNL3071024
Anbieter:  Ludwig Schneider
Dichte-Hydrometer
, 1,200 - 1,400 g/ml, 0,001 g/ml, 380 mm
Preis
41,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Dichte-Hydrometer sind mit (oder ohne) quecksilberfreiem Thermometer erhältlich. Referenztemperatur: 20 °C.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Spezifikationen
  • Länge:
    380 mm
  • Seq:
    03
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    1,200 - 1,400 g/ml