Präzisions-Dichte-Aräometer, L20
Diese Präzisions-Dichte-Aräometer ohne Thermometer eignen sich zur Kalibrierung.
Fehlergrenze: ±0,0002 g/ml
Bezugstemperatur: 20 °C
Certifications: DIN 12791
Ordering information: Oberflächenspannung in Klasse M (Mittel) auf Anfrage.
Packaging: Einzeln in einer quadratischen Kunststoffhülse verpackt.
Diese Präzisions-Dichte-Aräometer ohne Thermometer eignen sich zur Kalibrierung.
Fehlergrenze: ±0,0002 g/ml
Bezugstemperatur: 20 °C
Certifications: DIN 12791
Ordering information: Oberflächenspannung in Klasse M (Mittel) auf Anfrage.
Packaging: Einzeln in einer quadratischen Kunststoffhülse verpackt.
Product Family Options
Oberflächenspannung: Klasse L bis 1000 g/cm³
- ModellMessbereichTeilungLänge
Oberflächenspannung: Klasse H über 1000 g/cm³
- ModellMessbereichTeilungLänge