ContactUsLinkComponent
Leitfähigkeitstester, Eutech EcoTestr EC Low/EC High
  663-0303
 :  EUTECH
undefined
Leitfähigkeitstester, Eutech EcoTestr EC Low/EC High
  663-0303
 :  EUTECH
  • Bezeichnung:
    Leitfähigkeitstester, EcoTestr EC Low
  • Seq:
    01
  • Modell:
    EcoTestr EC Low
  • B×T×H:
    163×45 mm
  • Konformität:
    IP 67
  • Genauigkeit der Leitfähigkeit:
    ±1% des Messbereichs
  • Kalibrierung der Leitfähigkeit:
    1 Punkt (manuell)
  • Leitfähigkeitsbereich:
    0 - 1990 μS
  • Auflösung der Leitfähigkeit:
    10 μS
  • Display:
    Einfach-Display mit 3½ Stellen
  • Stromversorgung:
    4× 1,5 V-Alkali-Knopfzellen (A76)
  • Temperatur - Kompensation:
    ATC (0–50 °C)
  • Gewicht:
    0,09 kg
  • VE:
    1
Die wasserdichten EcoTestr EC High und EC Low Tester verfügen über robuste, stabile Edelstahlsensoren für schnelle, zuverlässige Leitfähigkeitsmessungen. Der EcoTestr EC High misst im Bereich von 0 bis 19,90 mS/cm, der EcoTestr EC Low misst im Bereich von 0 bis 1.990 mS/cm.
  • „Hold“-Funktion friert die Anzeige zum einfachen Aufzeichnen vorübergehend ein
  • Wasserdicht gemäß IP 67 – Tester schwimmt auf dem Wasser zur leichten Entnahme
  • Lange Sensorlebensdauer – kein Austauschen der Sensoren erforderlich
  • Batteriefach mit Klick-Verschluss erfordert kein Werkzeug für Batteriewechsel
  • Transparente Schutzhülle dient gleichzeitig als Behälter für Proben oder Kalibrierlösung
  • Großes LCD-Display mit Anzeige der Parameter und Batteriestandsanzeige für leichtes Ablesen
  • Manuelle Kalibrieroption für eine höhere Genauigkeit mit probenahen Kalibrierungen
Ideal für ein breites Anwendungsspektrum wie Hydrokultur, Fischzucht, Pools, Galvanik und andere Wasser-/Abwasseranwendungen.
 : Wird mit Batterien geliefert.