AuftragsverfolgungKontakt
Sample delivery system, Resprep® | Avantor
Sample delivery system, Resprep®
Sample delivery system with 6 transfer lines (O.Ø×L: 3,17×914 mm)
Artikelnr. REST26250
Anbieter:   Restek
Sample delivery system, Resprep®
Artikelnr. REST26250
Anbieter:  Restek
Sample delivery system, Resprep®
Sample delivery system, Resprep®
Sample delivery system with 6 transfer lines (O.Ø×L: 3,17×914 mm)
Preis
536,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
This sample delivery system is used to transfer large volumes of low viscosity samples directly from a bottle to a solid phase extraction cartridge or to a disk on a vacuum manifold system for extraction or cleanup.
  • Compatible with 1, 3, 6, and 15 ml SPE cartridges and Diskcover-47 extraction disk holder
  • Tested to pH 1 to ensure no contaminants leach from system
  • Specified in EPA drinking water methods
Lieferumfang: Each unit consists of six PTFE transfer lines with a stainless steel weight on one end and a colour coded screw fitting with PET adapter on the opposite end.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Sample delivery system with 6 transfer lines (O.Ø×L: 3,17×914 mm)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.