ContactUsLinkComponent
Anti-TNFRSF11A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E12]
Artikelnr. ABNOH00008792-M40
Lieferant:  Abnova
Anti-TNFRSF11A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E12]
Artikelnr. ABNOH00008792-M40
Lieferant:  Abnova
Spezifikationen
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    tumor necrosis factor receptor superfamily, member 11a, NFKB activator
  • Antigen-Symbol:
    TNFRSF11A
  • Klonalität:
    Monoklonal
  • Klon:
    1E12
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Wirt:
    Mouse
  • Isotyp:
    IgG1 kappa
  • Reaktivität:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Gen-ID:
    8792
  • Antigen-Synonyme:
    ODFR|RANK|OFE|OSTS|FEO|LOH18CR1|OPTB7|CD265|PDB2|TRANCER
  • Aminosäurezahl:
    69 to 152
  • Sequence:
    IAPPLPCGPDEYLDSWNEEDKCLLHKVCDTGKALVAVVAGNSTTPRRCACTAGYHWSQDCECCRRNTECAPGLGAQHPLQLNKDTVCK
  • Immunogen:
    TNFRSF11A (NP_003830.1, 69 a.a. ~ 152 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
  • Größe:
    100 μg
  • VE:
    100 µG
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant TNFRSF11A.
Type: Primary
Antigen: TNFRSF11A
Clonality: Monoclonal
Clone: 1E12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human