Elektronischer Strömungsmesser, ProFLOW 6000
Catalog # REST22656
Supplier: Restek
Specifications
- Förderleistung:0,5 - 500 ml/min
- Bezeichnung:Strömungsmesser, elektronisch, ProFLOW 6000, mit Betriebstemperatur von 0 bis +48 °C
- Genauigkeit:±2%/±0,2 ml/min, je nachdem welcher Wert höher ist
- VE:1
Specifications
About this item
Der ProFLOW 6000 wurde für explosive und brennbare Gase entwickelt.
- Volumenstrom für Gase in einem Bereich von 0,5 bis 500 ml pro Minute
- Automatische Abschaltfunktion, ergonomisches Design und seitliche Griffe
- Überbereichs-Warnanzeige
Delivery: Wird mit Zwei-Batterien und einem Hartschalen-Transportkoffer geliefert.
Caution: Brennbare Gase werden aufgrund der zunehmenden Nutzung von Wasserstoff in der Chromatographie unerlässlich.