SPE flow filters, Resprep®
Artikelnr. REST26024
Lieferant: Restek
Spezifikationen
- Bezeichnung:Flow filters
- VE:20
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Flow filters are designed to improve flow when filtering oil and grease samples. These filters can be used with Resprep® Diskcover-47 reservoir or any 47 mm glass sample reservoir.