AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction disks, Resprep®
Solid phase extraction disks, Resprep®
Anbieter:   Restek
Solid phase extraction disks, Resprep®
Anbieter:  Restek
Zertifikate
Solid phase extraction disks, Resprep®
Solid phase extraction disks, Resprep®
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
These glass fiber disks are embedded with C18 or C8 bonded silica. Deep-pore design reduces clogging and allows faster flow rates. Semivolatile organic compounds can be etracted.
Certifications: Meet the requirements for EPA methods 525.1, 506, 550.1 and 549.1.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Solid phase extraction disks, Resprep® C8
    47 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 24 ST
    1 * 24 ST - 330,56 €
    330,56 €
    1 * 24 ST
       330,56 €
  • Solid phase extraction disks, Resprep® C18
    47 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - 320,06 €
    320,06 €
    1 * 20 ST
       320,06 €
  • Solid phase extraction disks, Resprep® C18
    90 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - 821,67 €
    821,67 €
    1 * 12 ST
       821,67 €