Kabellose Temperatur- und Feuchtigkeits-Datenlogger, Saveris 2
Artikelnr. 620-2500
Lieferant: Testo
Spezifikationen
- Messbereich:T: −50…+150 °C
- Auflösung:T: 0,1 °C
- Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:10000
- Schutzart:IP 65
- Bezeichnung:Temperaturlogger für Kühlschränke, Saveris 2
- Seq:03
- Modell:Saveris 2
- Batterien:Austauschbar, 4×AA
- Sensor:2 ext-NTC-Temperaturfühler und/oder Türkontakt
- Gewicht:240 g
- B×T×H:95×75×30,5 mm
- Genauigkeit:T: ±0,5 °C
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Diese Datenlogger werden zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Gefrierschränken, Kühlschränken, Lagerräumen und Arbeitsumgebungen eingesetzt. Diese WLAN-Datenlogger zeichnen in definierten Abständen zuverlässig Daten auf und übertragen die Messwerte direkt per WLAN in die testo Cloud.
- Die in der Cloud gespeicherten Messwerte können überall und jederzeit mit einem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC ausgewertet werden
- Das Display informiert über aktuelle Messwerte, Grenzwertverletzungen und die verbleibende Batterielebensdauer
- Batterien haben eine Lebensdauer von 24 Monaten und können vom Benutzer ausgetauscht werden
Lagertemperatur: −40 bis +70 °C
Aufzeichnungsintervall: Basic: 15 Minuten (fix); Fortgeschritten: 1 Minute bis 24 Stunden (flexible)
Certifications: Entspricht HACCP International DIN-EN 12830 (Saveris 2-T1/Saveris 2-T2/Saveris 2-Set)
Delivery: Lieferung mit USB-Kabel, Wandhalterung, Batterien und Kalibrierprotokoll. Freier Zugang auf Testo Cloud (basic). Saveris 2-Set enthält zwei Temperaturfühler mit Flachbandkabel, zwei mit Glykol befüllbare Flaschen zur Temperatursimulation