Messgeräte für pH/mV/°C, Tischmodelle, FiveEasy™ F20/FiveEasy™ Plus FP20
Diese Tischgeräte bieten genaue pH/mV-Messungen mit einem einzigen Tastendruck. Dank ihrer intuitiven Bedienung, dem eleganten Design und der einfachen Datenexport-Funktionen sind sie einfach zu installieren und zu bedienen. Ideal zur Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Landwirtschaft, im Umwelt- und Industriesektor und für Ausbildungszwecke.
- Robustes Gehäuse aus ABS und großes, klar strukturiertes, leicht ablesbares Display
- Kompaktes Design: Erfordert nur wenig Platz auf dem Labortisch
- Sensorhalter lässt sich leicht abnehmen und nach der Verwendung auf der Seite des Messgeräts verstauen
- Akustisches und optisches Endpunkt-Signal
Nur FiveEasy™ Plus (FP20) Modelle:
- Daten können entweder direkt an einen Drucker gesendet oder zur weiteren Verarbeitung via RS232- oder USB-Abschluss an einen PC exportiert werden
- Speicherkapazität für 200 Messungen
- Referenzeingang
: F20-Messgerät (ohne Elektrode) wird mit Bedienungsanleitung (CD), Kurzanleitung (QuickGuide), Konformitätserklärung, Testzertifikat und Netzteil geliefert.
F20-Standard Kit wird mit demselben Gerät und Zubehör wie das F20-Messgerät geliefert, zusätzlich mit 3-in-1-pH-Elektrode LE438 aus Kunststoff und Puffer-Beutel 4,01/7,00/9,21 (je zwei Stück).
FP20-Messgerät (ohne Elektrode) wird mit Bedienungsanleitung (CD), Kurzanleitung (QuickGuide), Konformitätserklärung, Testzertifikat und Netzteil geliefert.
FP20-Standard Kit Das FP20-Standard-Kit wird mit demselben Gerät und Zubehör wie das FP20-Messgerät geliefert, zusätzlich mit 3-in-1-pH-Elektrode LE438 aus Kunststoff und Puffer-Beutel 4,01/7,00/9,21 (je zwei Stück).
FP20-Bio-Kit Das FP20-Bio-Kit wird mit demselben Gerät und Zubehör wie das FP20-Messgerät geliefert, zusätzlich mit 3-in-1-pH-Elektrode LE410 aus Glas und Puffer-Beutel 4,01/7,00/9,21 (je zwei Stück).
FP20-Micro-Kit wird mit demselben Gerät und Zubehör wie das FP20-Messgerät geliefert, zusätzlich mit Mikro-pH-Elektrode LE422 und Puffer-Beutel 4,01/7,00/9,21 (je zwei Stück).
FP20-TRIS Kit wird mit demselben Gerät und Zubehör wie das FP20-Messgerät geliefert, zusätzlich mit pH-Elektrode LE420 aus Glas mit Membran mit beweglicher Hülle und Puffer-Beutel 4,01/7,00/9,21 (je zwei Stück).
F20-Standard Kit wird mit demselben Gerät und Zubehör wie das F20-Messgerät geliefert, zusätzlich mit 3-in-1-pH-Elektrode LE438 aus Kunststoff und Puffer-Beutel 4,01/7,00/9,21 (je zwei Stück).
FP20-Messgerät (ohne Elektrode) wird mit Bedienungsanleitung (CD), Kurzanleitung (QuickGuide), Konformitätserklärung, Testzertifikat und Netzteil geliefert.
FP20-Standard Kit Das FP20-Standard-Kit wird mit demselben Gerät und Zubehör wie das FP20-Messgerät geliefert, zusätzlich mit 3-in-1-pH-Elektrode LE438 aus Kunststoff und Puffer-Beutel 4,01/7,00/9,21 (je zwei Stück).
FP20-Bio-Kit Das FP20-Bio-Kit wird mit demselben Gerät und Zubehör wie das FP20-Messgerät geliefert, zusätzlich mit 3-in-1-pH-Elektrode LE410 aus Glas und Puffer-Beutel 4,01/7,00/9,21 (je zwei Stück).
FP20-Micro-Kit wird mit demselben Gerät und Zubehör wie das FP20-Messgerät geliefert, zusätzlich mit Mikro-pH-Elektrode LE422 und Puffer-Beutel 4,01/7,00/9,21 (je zwei Stück).
FP20-TRIS Kit wird mit demselben Gerät und Zubehör wie das FP20-Messgerät geliefert, zusätzlich mit pH-Elektrode LE420 aus Glas mit Membran mit beweglicher Hülle und Puffer-Beutel 4,01/7,00/9,21 (je zwei Stück).
- Catalog No:
- 662-2002
- 662-2003
- 662-2004
- 662-2011
- 662-2001
- 662-2005
- 662-2006
- Modell:
- FP20
- FP20
- FP20
- F20
- F20
- FP20
- FP20
- pH - Bereich:
- -2,00...+16,00
- -2,00...+16,00
- -2,00...+16,00
- 0,00...+14,00
- 0,00...+14,00
- -2,00...+16,00
- -2,00...+16,00
- pH - Auflösung:
- 0,01/0,1
- 0,01/0,1
- 0,01/0,1
- 0,01
- 0,01
- 0,01/0,1
- 0,01/0,1
- pH - Genauigkeit:
- ±0,01
- ±0,01
- ±0,01
- ±0,01
- ±0,01
- ±0,01
- ±0,01
- pH - Kalibrierung:
- Linear/segmentiert, max. 5 Punkte (4 vordefinierte Puffergruppen)
- Linear/segmentiert, max. 5 Punkte (4 vordefinierte Puffergruppen)
- Linear/segmentiert, max. 5 Punkte (4 vordefinierte Puffergruppen)
- Linear, max. 3 Punkte (4 vordefinierte Puffergruppen)
- Linear, max. 3 Punkte (4 vordefinierte Puffergruppen)
- Linear/segmentiert, max. 5 Punkte (4 vordefinierte Puffergruppen)
- Linear/segmentiert, max. 5 Punkte (4 vordefinierte Puffergruppen)
- mV - Bereich:
- ±2000
- ±2000
- ±2000
- ±2000
- ±2000
- ±2000
- ±2000
- mV - Auflösung:
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- mV - Genauigkeit:
- ±1
- ±1
- ±1
- ±1
- ±1
- ±1
- ±1
- Temperaturbereich:
- −5...+105 °C
- −5...+105 °C
- −5...+105 °C
- 0...+100 °C
- 0...+100 °C
- −5...+105 °C
- −5...+105 °C
- Temperaturauflösung:
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- Temperaturgenauigkeit:
- ±0,3 °C
- ±0,3 °C
- ±0,3 °C
- ±0,5 °C
- ±0,5 °C
- ±0,3 °C
- ±0,3 °C
- Temperatur - Kompensation:
- ATC und MTC
- ATC und MTC
- ATC und MTC
- ATC und MTC
- ATC und MTC
- ATC und MTC
- ATC und MTC
- Display:
- Segment-LCD
- Segment-LCD
- Segment-LCD
- Segment-LCD
- Segment-LCD
- Segment-LCD
- Segment-LCD
- Stromversorgung:
- 100 - 240 V/50 - 60 Hz
- 100 - 240 V/50 - 60 Hz
- 100 - 240 V/50 - 60 Hz
- 100 - 240 V/50 - 60 Hz
- 100 - 240 V/50 - 60 Hz
- 100 - 240 V/50 - 60 Hz
- 100 - 240 V/50 - 60 Hz
- Kapazität Datenprotokollierung:
- 200 Messwerte
- 200 Messwerte
- 200 Messwerte
- -
- -
- 200 Messwerte
- 200 Messwerte
- Ausgänge:
- USB, RS232
- USB, RS232
- USB, RS232
- Analog
- Analog
- USB, RS232
- USB, RS232
- B×T×H:
- 227×147×70 mm
- 227×147×70 mm
- 227×147×70 mm
- 227×147×70 mm
- 227×147×70 mm
- 227×147×70 mm
- 227×147×70 mm
- Gewicht:
- 0,63 kg
- 0,63 kg
- 0,63 kg
- 0,63 kg
- 0,63 kg
- 0,63 kg
- 0,63 kg
Electrodes
Frequently Bought Together