Bottle/tube rollers
Bottle/tube roller, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Artikelnr. 444-0960
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
This sleek compact design unit is capable of rolling multiple size tubes or bottles for applications like cell culture, hybridisation assays and liquid mixing. The anti-corrosive, wear-resistant construction enables use in humid and CO₂ environments.
- Adjustable speed accommodates a variety of applications
- Adjustable rollers accommodate a variety of tube/bottle sizes
- Stacking kit allows two units to be stacked, saving valuable bench space
- Optional remote control facilitates operating unit while in incubator and adds timer function
Zertifizierung: cCSAus compliance.
Lieferumfang: Includes O-rings to ensure smooth rolling when using tubes. Bars must be ordered seperately.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Bottle/tube roller, 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Cat. No.:444-0960
- Rollengröße (Lר):259×28 mm
- B×T×H:378×360×72 mm
- Anzahl der Rollen:6
- Schüttelbewegung:Rolling
- Steuerung:PID control
- Max. load:6,5 kg
- Betriebstemperatur:4...60 °C
- Eingangsleistung:10 W
- Gewicht:6,5 kg
- Drehzahl:1 - 80 min⁻¹
- Laufzeit:Continuous or 1 min to 99 h 59 min
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.