Avantor® ACE® CN, HPLC-Säulen, 5 µm
Supplier: Avantor
Certificates
About this item
Avantor® ACE® CN-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer.
- Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
- Kann sowohl unter Umkehrphasen- als auch unter Normalphasenbedingungen verwendet werden
- Kapillare bis präparative Dimensionen
- Große Auswahl an Partikelgrößen (2 µm bis 10 µm) und komplementären Phasen
- Nützlich für die Trennung polarer Analyten und Verbindungen mit Doppel- und Dreifachbindungen
- Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich. Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.
Specifications
- Catalog No:
- ACE-124-2046
- ACE-124-3004
- ACE-124-3046
- ACE-124-1546NP
- ACE-124-0503
- ACE-124-1220
- ACE-124-1246
- ACE-124-0502
- ACE-124-0103GD
- ACE-124-0303
- ACE-124-2530
- ACE-124-2546
- ACE-124-1204
- ACE-124-2510
- ACE-124-2520
- ACE-124-0520
- ACE-124-0530
- ACE-124-3039
- ACE-124-1502
- ACE-124-7530
- ACE-124-3030
- ACE-124-2504
- ACE-124-3020
- ACE-124-1530
- ACE-124-1546
- ACE-124-1510
- ACE-124-1520
- ACE-124-1002
- ACE-124-1504
- ACE-124-0546
- ACE-124-7520
- ACETACE-124-1539
- ACE-124-1046
- ACE-124-7503
- ACE-124-2503
- ACE-124-1020
- ACE-124-1030
- Kohlenstoffbelastung:
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- Endcapped:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Max. Druck:
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- pH-Bereich:
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- Surface area:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- USP-Code:
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10