Avantor® ACE® AQ, HPLC-Säulen, 5 µm
Supplier: Avantor
Certificates
About this item
Avantor® ACE® AQ-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
- Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
- Hält polarere Verbindungen in 100% wässriger mobiler Phase zurück
- Einzigartige C18-gebundene Phase mit integrierter polarer Funktionalität
- Aufgrund seiner schnellen Wiederherstellungseigenschaften und Beständigkeit gegen Retentionsverlust ideal für den Einsatz bei schnellen Gradienten
- Große Auswahl an Partikelgrößen (2 µm bis 10 µm) und komplementären Phasen
- Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.
Specifications
- Catalog No:
- ACE-126-3030
- ACE-126-2510
- ACE-126-3020
- ACE-126-2520
- ACE-126-0120GD
- ACE-126-1203
- ACE-126-1046
- ACE-126-1020
- ACE-126-1030
- ACE-126-1010
- ACE-126-2504
- ACE-126-2502
- ACE-126-3046
- ACE-126-2503
- ACE-126-0502
- ACE-126-1546
- ACE-126-1520
- ACE-126-1530
- ACE-126-7520
- ACE-126-7530
- ACE-126-1510
- ACE-126-1504
- ACE-126-0546
- ACE-126-2530
- ACE-126-0520
- ACE-126-0530
- ACE-126-0510
- ACE-126-0503
- ACE-126-1502
- ACE-126-0102GD
- ACE-126-1503
- ACE-126-1246
- ACE-126-3546
- ACE-126-1220
- ACE-126-1002
- ACE-126-2546
- ACE-126-0110GD
- ACE-126-0103GD
- Environmentally Preferable:
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Kohlenstoffbelastung:
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- Endcapped:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Max. Druck:
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- pH-Bereich:
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- Surface area:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- USP-Code:
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- Umweltzertifizierung:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)