ContactUsLinkComponent
Qualitative filter papers, grades MN 616 md and 616 md 1/4, circles and folded filters
Qualitative filter papers, grades MN 616 md and 616 md 1/4, circles and folded filters
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
undefined
Qualitative filter papers, grades MN 616 md and 616 md 1/4, circles and folded filters
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Specifications
  • Catalog No:
  • MANA533015
  • MANA533018
  • MANA533011
  • MANA533012
  • MANA533032
  • MANA533024
  • MANA433015
  • MANA533009
  • MANA433018
  • MANA533005
  • MANA433024
  • MANA533007
  • MANA433032
  • MANA433005
  • MANA433007
  • MANA433011
  • MANA433009
  • MANA433012
  • Gewicht:
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • Stärke:
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • Partikelretention:
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • 4 - 7 µm
  • Filtriergeschwindigkeit:
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • 55 s (DIN 53137)
  • Aschegehalt:
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
  • ~0,1%
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together