Gasprüfröhrchen für Mercaptan
Supplier: Dräger
Certificates
About this item
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Mercaptan. Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen, Gasanlagen usw. und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.
1 Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.
Der Standardmessbereich ist kalibriert bei 20 °C und 1013 hPa.
Specifications
- Catalog No:
- 151-0160
- 118-0322
- 151-0182
- Modell:
- Mercaptan 0,5/a
- Mercaptan 0,1/a
- Mercaptan 20/a
- Farbwechsel:
- White to yellow
- Yellow to red
- White to yellow brown
- Feuchtigkeit:
- 3 - 15 mg/l H₂O
- 2 - 40 mg/l H₂O
- 3 - 30 mg/l H₂O
- Messdauer:
- 8 minutes
- 3 minutes/40 seconds
- 2,5 minutes
- Hubzahl:
- 20
- 10 / 2
- 10
- Standardabweichung:
- ±10 - 15 %
- ±10 - 15 %
- ±10 - 15 %
- Standardbereich:
- 0,5 - 5 ppm
- 0,1 - 2,5 / 3 - 15 ppm
- 2 - 100 ppm
- Temperaturbereich:
- 10…40 °C
- 5…40 °C
- 0…50 °C