ContactUsLinkComponent
PCR plates, 96-well, without skirt, pre-loaded with PCR strips of 8 tubes, Multiply®
Artikelnr. SARS72.985
Lieferant:  SARSTEDT
undefined
PCR plates, 96-well, without skirt, pre-loaded with PCR strips of 8 tubes, Multiply®
Artikelnr. SARS72.985
Lieferant:  SARSTEDT
Spezifikationen
  • Anz. Wells:
    96
  • Profil:
    Standard
  • Standring:
    Ohne Rand
  • Farbe der Wells:
    Klar
  • Bezeichnung:
    PCR plate, pre-loaded with PCR strips of 8 tubes (0,2 ml)
  • VE:
    20