ContactUsLinkComponent
Nähragar (DEV)
  710-0747
 :  
undefined
Nähragar (DEV)
  710-0747
 :  
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    9
  • Normen:
    -
  • Bezeichnung:
    DEV-Agar
  • Füllung:
    250 ml
Komplexagar für die Keimzahlbestimmung z. B. in Wasser nach DEV (Deutsches Einheitsverfahren – Deutsche Norm, veröffentlicht vom DIN). Der gebrauchsfertige Nähragar nach DEV ist zur Kultivierung und Keimzahlbestimmung – auch im Gussplattenverfahren – von Bakterien mit durchschnittlichen Nährstoffansprüchen aus Wasser und Lebensmitteln geeignet. Er entspricht den Anforderungen nach § 35 LMBG, des DEV (Deutsches Einheitsverfahren) und der DIN 38411. Der Nähragar nach DEV eignet sich für Ihre quantitative und qualitative Analyse von:
• Trinkwasser
• Quellwasser
• Tafel- und Mineralwasser
• Brunnenwasser
• Spülwasser
• Lebensmitteln
  • Gebrauchsfertig – kann direkt in der Flasche verflüssigt werden
  • Universell anwendbar – Basisnährboden für die Membranfiltration, Gussplatten- und Ausstrichverfahren
  • Zuverlässiges Ergebnis nach 1 - 2 Tagen – schneller Nachweis zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl
It meets the requirements of § 35 LMBG, the DEV – German standard method – and DIN 38411. The nutrient agar in accordance with DEV is suitable for your quantitative and qualitative analysis of:
• drinking water
• spring water
• table and mineral water
• well water
• rinse water
• food