Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter, Güte MN GF-3
Supplier: MACHEREY-NAGEL
Certificates
About this item
MN GF‑3 hat ein leicht höheres Rückhaltevermögen als MN GF‑1. Dieser bindemittelfreie Filter wird für die Bestimmung der suspendierten Feststoffe in Trinkwasser oder in kommunalen und industriellen Abwässern überall auf der Welt verwendet.
- Zur Bestimmung suspendierter Feststoffe
- Bindemittelfrei
- Zur Abwasseranalyse
Specifications
- Catalog No:
- MANA4130037
- MANA413009
- MANA413005
- MANA413007
- MANA413011
- MANA413012
- MANA413015
- MANA413018
- MANA4130045
- MANA413024
- MANA413027
- MANA4130025
- Gewicht:
- 50 g/m²
- 50 g/m²
- 50 g/m²
- 50 g/m²
- 50 g/m²
- 50 g/m²
- 50 g/m²
- 50 g/m²
- 50 g/m²
- 50 g/m²
- 50 g/m²
- 50 g/m²
- Stärke:
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- Partikelretention:
- 0,6 μm
- 0,6 μm
- 0,6 μm
- 0,6 μm
- 0,6 μm
- 0,6 μm
- 0,6 μm
- 0,6 μm
- 0,6 μm
- 0,6 μm
- 0,6 μm
- 0,6 μm
- Filtriergeschwindigkeit:
- 25 s (Luft)
- 25 s (Luft)
- 25 s (Luft)
- 25 s (Luft)
- 25 s (Luft)
- 25 s (Luft)
- 25 s (Luft)
- 25 s (Luft)
- 25 s (Luft)
- 25 s (Luft)
- 25 s (Luft)
- 25 s (Luft)
- Max. temperature:
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C