AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometer set | Avantor
Hydrometer set
Vollständiges Set mit 14 Geräten, 1
Artikelnr. AMARH809630
Anbieter:   Amarell
Hydrometer set
Artikelnr. AMARH809630
Anbieter:  Amarell
Hydrometer set
Vollständiges Set mit 14 Geräten, 1
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Hydrometers with scale paper, colour code and type designation, weighted body, with (and without) thermometer inside the hydrometer body, round capillary, mercury filling suitable for government verification.
Lieferumfang: Supplied in a transparent plastic case.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Vollständiges Set mit 14 Geräten
  • Teilung:
    1