VWR®, Szintillationsröhrchen, mit Schnappkappen
66022-128
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussmaterial:Urea
- Verschlussgröße:22-400
- Ø×H:28×61 mm
- Septum:Cone-shaped
- Kapazität:20,00 ml
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Verschlusstyp:Unattached
- Verschluss-Farbe:Weiß
- VE:500
Diese Szintillationsröhrchen aus Borosilikatglas eignen sich für alle herkömmlichen Messgeräte für die Flüssigszintillation.
- Wahlweise montierte oder unmontierte Kappen
: Die Röhrchen sind in Trays mit Gittereinteilung und 100 Röhrchen pro Tray verpackt Die Trays weisen eine alphanumerische Markierung für eine problemlose Probenidentifikation auf.