AuftragsverfolgungKontakt
Spray chamber | Avantor
Spray chamber
Spray chamber
Artikelnr. HEWLG1820-65337
Anbieter:   Agilent
Spray chamber
Artikelnr. HEWLG1820-65337
Anbieter:  Agilent
Spray chamber
Spray chamber
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This spray chamber made of quartz is used with 7500 ICP-MS.
It is dedicated for babington, concentric and micro-concentric nebulisers.
 : Not suitable for hydrofluoric acid.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Spray chamber