ContactUsLinkComponent
Wafer carrier handles for 76,2 mm (3") wafer handling
  ENTEA82-03-0215
 :  ENTEGRIS
Wafer carrier handles for 76,2 mm (3") wafer handling
  ENTEA82-03-0215
 :  ENTEGRIS
  • Für:
    A82M, PA82M Waferträger, 76,2 mm
  • Farbe:
    Natur
  • Bezeichnung:
    Squeeze
  • Material:
    PFA
  • VE:
    4
  • Attaches to the notches on both end walls of carrier
  • Overall size: 165×91×157 mm