Handschuhe, Neopren/Nitril, JACKSON SAFETY* G29
112-4377
- Handschuhgröße:S
- Verpackt:50/Box
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Antistatisch:+
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Latex / ohne Latex:Ohne Latex
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Farbe:Blau
- Länge:295 mm
- Seq:02
- Modell:G29
- EN Standard:EN 374, EN 388 (2XXXX)
- Stulpenart:Rollrand
- Fingerdicke:0,32 mm
- Stärke - Handfläche:0,23 mm
- Oberfläche:Textured fingertips
- VE:50
Diese Einweg-Lösungsmittelhandschuhe eignen sich für verschiedene Anwendungen und bieten zuverlässigen Schutz gegen eine breite Palette von aggressiven Chemikalien wie Isopropanol, Skydrol®, Frekote®.
- Aus zwei dünnen Schichten aus Neopren und Nitril, blau an der Außenseite und weiß auf Innenseite
- Bieten niedrigen chemischen Schutz vor Spritzern und grundlegende Abriebfestigkeit
- Ideal für den Umgang mit Hydraulikflüssigkeiten, Ölen und Fetten in der Luft- und Raumfahrtindustrie
- Strukturierte Fingerspitzen für Nass- und Trockengriff
- Silikon- und latexfrei
- Antistatische Eigenschaften gemäß EN 1149-3
Die Handschuhe wurden speziell für Kunden in der Luft- und Raumfahrt und Automobilindustrie entwickelt, um die beste Verbindung aus Schutz und Beweglichkeit zu bieten. Sie eignen sich auch für viele andere Anwendungen, wie z. B. beim Umgang mit Chemikalien, Reinigungsarbeiten, leichte Montagearbeiten und Lackierereien.
: EN 374, EN 388 (2XXXX); Kat. III; AQL 0,65.