Anti-SLC19A1 Rabbit Polyclonal Antibody
100 µg
Artikelnr. BSBTPB9504
Anbieter: Boster Bio
Springe zu:
Product Details & Documents
Rabbit IgG polyclonal antibody for Folate transporter 1(SLC19A1) detection. Tested with WB in Human.
Type: Primary
Antigen: SLC19A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Dokumente
PB9504
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Größe:100 µg
- Western blot:Yes
- Cat. No.:BSBTPB9504
- Gen-ID:6573
- Antikörper-Typ:Primär
- Konjugation:Unconjugated
- Reaktivität:Human
- Antigen-Symbol:Solute carrier family 19, member 1
- Klonalität:Polyklonal
- Kreuzadsorption:No
- Isotyp:IgG
- Wirt:Rabbit
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.