Skeleton model, with hanging stand
Skeleton model - Stan with hanging stand, 192,5 mm
Artikelnr. BINH1020172
Marketsource
Anbieter: 3B Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Stan, the standard model of a human skeleton has a very high quality and robust construction along with a stable metal hanging stand.
- Made from a durable, unbreakable synthetic material
- Hanging stand with five casters (painted white)
- 3 part assembled skull and individually inserted teeth
- Limbs can be removed quickly and easily
Weight: 8,77 kg
Spezifikationen
- Bezeichnung:Skeleton model - Stan with hanging stand, 192,5 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.