AuftragsverfolgungKontakt
Master mix, BugBuster®
Master mix, BugBuster®
Zertifikate
Master mix, BugBuster®
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
BugBuster® master mix combines BugBuster® protein extraction reagent with Benzonase® Nuclease and rLysozyme™ solution in one convenient reagent. It allows for maximum recovery of active soluble protein from both Gram-negative and Gram-positive bacteria. The master mix provides sufficient reagents for protein extraction from 20 g and 100 g cell paste.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BugBuster® Master Mix
    100 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 330,00 €
    330,00 €
    1 * 100 mL
       330,00 €
  • BugBuster® Master Mix
    500 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 1 070,00 €
    1 070,00 €
    1 * 500 mL
       1 070,00 €