Hydrometer für Natriumchlorid
Über diesen Artikel
Diese aus hochwertigem Kunststoff gefertigten Hydrometer sind für Messungen in Salzlösungen konzipiert.
- Bruchgeschützt (kein Glasbruch)
- Hohe Transparenz mit leicht ablesbaren Skalen
- Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
Zur Anwendung in Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrien geeignet.
Zertifizierung:
Bestellinformation: Ein Werkszertifikat ist auf Anfrage erhältlich.
Lieferumfang:
Verpackung: In einer quadratischen Kunststoffhülle.
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Diese aus hochwertigem Kunststoff gefertigten Hydrometer sind für Messungen in Salzlösungen konzipiert.
- Bruchgeschützt (kein Glasbruch)
- Hohe Transparenz mit leicht ablesbaren Skalen
- Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
Zur Anwendung in Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrien geeignet.
Zertifizierung:
Bestellinformation: Ein Werkszertifikat ist auf Anfrage erhältlich.
Lieferumfang:
Verpackung: In einer quadratischen Kunststoffhülle.
Product Family Options
Produktinformationen