AuftragsverfolgungKontakt
Kunststoffhydrometer gemäß Baumé
Anbieter:   Ludwig Schneider
Kunststoffhydrometer gemäß Baumé
Anbieter:  Ludwig Schneider
Zertifikate
Kunststoffhydrometer gemäß Baumé
15 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Jedes Hydrometer wird aus hochwertigem Polycarbonat hergestellt, ist justiert und durchläuft eine strenge Qualitätskontrolle für Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie.
  • Bruchgeschützt (kein Glasbruch)
  • Hohe Transparenz mit leicht ablesbaren Skalen
  • Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
Fehlergrenze: ±0,2 Bé
 : Messgerät für Lebensmittel geeignet
 : Auf Anfrage mit Werkskalibrierzertifikat verfügbar.
 : Individuelle quadratischer Kunststoffhülle mit Seriennummer.
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • SCNL3002501
  • SCNL3002502
  • SCNL3002503
  • SCNL3002504
  • SCNL3002505
  • SCNL3002506
  • SCNL3002525
  • SCNL3002507
  • SCNL3002501-20
  • SCNL3002502-20
  • SCNL3002503-20
  • SCNL3002504-20
  • SCNL3002505-20
  • SCNL3002506-20
  • SCNL3002507-20
  • Referenztemperatur:
  • 15 °C
  • 15 °C
  • 15 °C
  • 15 °C
  • 15 °C
  • 15 °C
  • 15 °C
  • 15 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
  • 20 °C
Spezifikationen
Product Family Options
kalibriert bei 15 °C
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Messbereich
    Teilung
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 0 - 12 °Bé
    0,2 Bé
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 99,30 €
    99,30 €
    1 * 1 ST
       99,30 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3002501
    Referenztemperatur
    15 °C
  • 9 - 21 °Bé
    0,2 Bé
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 99,30 €
    99,30 €
    1 * 1 ST
       99,30 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3002502
    Referenztemperatur
    15 °C
  • 19 - 31 °Bé
    0,2 Bé
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 99,30 €
    99,30 €
    1 * 1 ST
       99,30 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3002503
    Referenztemperatur
    15 °C
  • 29 - 41 °Bé
    0,2 Bé
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 99,30 €
    99,30 €
    1 * 1 ST
       99,30 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3002504
    Referenztemperatur
    15 °C
  • 39 - 51 °Bé
    0,2 Bé
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 99,30 €
    99,30 €
    1 * 1 ST
       99,30 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3002505
    Referenztemperatur
    15 °C
  • 49 - 61 °Bé
    0,2 Bé
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 99,30 €
    99,30 €
    1 * 1 ST
       99,30 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3002506
    Referenztemperatur
    15 °C
  • 0 - 25 °Bé
    0,2 Bé
    300 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 99,30 €
    99,30 €
    1 * 1 ST
       99,30 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3002525
    Referenztemperatur
    15 °C
  • 59 - 71 °Bé
    0,2 Bé
    300 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 99,30 €
    99,30 €
    1 * 1 ST
       99,30 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3002507
    Referenztemperatur
    15 °C
Kalibriert bei 20 °C
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Messbereich
    Teilung
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 0 - 12 °Bé
    0,2 Bé
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 99,30 €
    99,30 €
    1 * 1 ST
       99,30 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3002501-20
    Referenztemperatur
    20 °C
  • 9 - 21 °Bé
    0,2 Bé
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 99,30 €
    99,30 €
    1 * 1 ST
       99,30 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3002502-20
    Referenztemperatur
    20 °C
  • 19 - 31 °Bé
    0,2 Bé
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 99,30 €
    99,30 €
    1 * 1 ST
       99,30 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3002503-20
    Referenztemperatur
    20 °C
  • 29 - 41 °Bé
    0,2 Bé
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 99,30 €
    99,30 €
    1 * 1 ST
       99,30 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3002504-20
    Referenztemperatur
    20 °C
  • 39 - 51 °Bé
    0,2 Bé
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 99,30 €
    99,30 €
    1 * 1 ST
       99,30 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3002505-20
    Referenztemperatur
    20 °C
  • 49 - 61 °Bé
    0,2 Bé
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 99,30 €
    99,30 €
    1 * 1 ST
       99,30 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3002506-20
    Referenztemperatur
    20 °C
  • 59 - 71 °Bé
    0,2 Bé
    300 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 99,30 €
    99,30 €
    1 * 1 ST
       99,30 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    SCNL3002507-20
    Referenztemperatur
    20 °C