AuftragsverfolgungKontakt
Flexible Bürsten, Nylon | Avantor
Flexible Bürsten, Nylon
Flexible Bürste, mit gummibeschichtetem Griff, Nylon, 190 mm, 32 mm, 450 mm
Artikelnr. JMBR4470/0045
Anbieter:   JM BROSSERIE
Flexible Bürsten, Nylon
Artikelnr. JMBR4470/0045
Anbieter:  JM BROSSERIE
Flexible Bürsten, Nylon
Flexible Bürste, mit gummibeschichtetem Griff, Nylon, 190 mm, 32 mm, 450 mm
Preis
25,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Flexible Bürsten aus Nylonhaaren mit gummibeschichtetem Griff, eine Hülle aus Polyvinylchlorid.
Spezifikationen
  • Borstenmaterial:
    Nylon
  • Bürstenkopf Ø:
    32 mm
  • Bezeichnung:
    Flexible Bürste, mit gummibeschichtetem Griff
  • Seq:
    01
  • Gesamtlänge:
    450 mm
  • Bürstenkopf-Länge:
    190 mm