ContactUsLinkComponent
Spektralphotometer, photoLab® 7100 Vis
Catalog # 705-0921
Supplier:  WTW
undefined
Spektralphotometer, photoLab® 7100 Vis
Catalog # 705-0921
Supplier:  WTW
Specifications
  • Modell:
    photoLab® 7100
  • Lichtquelle:
    Wolfram-Halogenlampe
  • Speicher:
    5000; 500 Spektren (300 - 900 nm); 400 Kinetik mit 150 Werten
  • Bezeichnung:
    Vis Spektralphotometer
  • Scan-Geschwindigkeit:
    700 − 2000 nm/minutes in 1 ; 2 ; 5 ; 10 nm steps of wavelength range
  • B×T×H:
    404×314×197 mm
  • Wellenlängenbereich:
    320 - 1100 nm
  • Wellenlängengenauigkeit:
    ±0,5 nm
  • Display:
    Backlit 7” colour display for extensive graphical evaluation
  • Schnittstellen:
    2× USB, Ethernet
  • Messmodi:
    Absorbance, % transmission, concentration, spectrum, kinetics
  • Anzahl Methoden:
    Over 200 pre-programmed methods, 1000 user-defined methods, 20 profiles for kinetics and spectra, comprehensive programming options
  • Optisches System:
    Monochromator with grating and step motor / reference beam
  • Spektrale Bandbreite:
    4 nm
  • Gewicht:
    4,5 kg
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Das Spektralphotometer photoLab® 7100 Vis verbindet Routineanalysen mit Spektralanalyse und dem zukunftsweisenden Verfahren OptRF.
  • Anleitung auf Farbbildschirm mit brillanten Farben
  • Programmier-Tools mit vielen Schritten und mehreren Wellenlängen
  • Einschließlich photoLab® Farb- + Datenmanagement
  • Routineanalyse mit Barcode-Erkennung und automatischer Messbereichanpassung für alle Küvettengrößen
Certifications: CIE-konform und andere Farbmessungsoptionen mit optionalem PC-Softwarepaket photoLab® color+Data spectral.
Test equipment
Product Information