AuftragsverfolgungKontakt
Double spatula, micro
Double spatula, micro
185 mm, 5 mm
Artikelnr. USBE3303
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Double spatula, micro
Artikelnr. USBE3303
Double spatula, micro
Double spatula, micro
185 mm, 5 mm
Preis
4,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Rigid
  • One spatula end (width of blade 5 mm)
  • One spoon end (width of spoon 5 mm)
Spezifikationen
  • Länge:
    185 mm
  • Klingenbreite:
    5 mm