AuftragsverfolgungKontakt
Burette stand | Avantor
Burette stand
Burette stand, with cast iron base (127×203 mm) and zinc plated rod (8×508 mm), 127×203 mm
Artikelnr. HACH56300
Anbieter:   Hach
Burette stand
Artikelnr. HACH56300
Anbieter:  Hach
Burette stand
Burette stand
Burette stand, with cast iron base (127×203 mm) and zinc plated rod (8×508 mm), 127×203 mm
Preis
42,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Heavy black enamel, cast iron base and zinc-plated rod.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Burette stand, with cast iron base (127×203 mm) and zinc plated rod (8×508 mm)
  • L×B:
    127×203 mm