AuftragsverfolgungKontakt
Racks for test tubes | Avantor
Racks for test tubes
90 (6×15), 10 - 13 mm, PP, 248×105×70 mm
Artikelnr. HACH2587300
Anbieter:   Hach
Racks for test tubes
Artikelnr. HACH2587300
Anbieter:  Hach
Racks for test tubes
Racks for test tubes
90 (6×15), 10 - 13 mm, PP, 248×105×70 mm
Preis
44,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, no-wire.
  • Numbered and lettered rows aid in identification of tubes
  • Collapsible for storage but can be assembled in seconds
These racks feature a locking mechanism that prevents 'floaters' in water baths and also speeds decanting by allowing the whole rack to be inverted. Manufactured from PP that is more dense than water assures that the rack does not float when immersed.
Spezifikationen
  • Für Röhrchen Ø:
    10 - 13 mm
  • Anz. Bohrungen:
    90 (6×15)
  • Material:
    PP
  • B×T×H:
    248×105×70 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.