Haarschutzhauben mit Visier, Hopen®
Artikelnr. HOPE70.201S
Lieferant: Medicom
Spezifikationen
- Ø:530 mm
- Anwendungsbereich Outfit:Lebensmittel-Bereich
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Haarschutzhauben mit Visier, im Polybeutel
- VE:100
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Diese Einweg-Haarschutzhauben aus PP mit Visier sind ideal für den Einsatz in Hygieneanwendungen und in der Lebensmittelindustrie.
- Bedecken das Haar wie in den HACCP-Standards vorgeschrieben
- Elastischer Bund für perfekten Sitz
- Leichtes Material
Gewicht: 15 g/m²