Bartschutz, Hopen®
Catalog # 113-8337
Supplier: Medicom
Specifications
- Verpackt:100/Polybeutel
- Farbe:Weiß
- VE:100
- Gewicht:1,5 g
Specifications
About this item
Dieser Einweg-Bartschutz aus weißem PP bedeckt den unteren Teil des Gesichts. Er ist HACCP-zugelassen und daher ideal für den Einsatz in der Lebensmittelbranche, wie zum Beispiel Catering und in der Lebensmittelverarbeitung. Auch für den Einsatz in der Chemie, Pharmazie und Wartung geeignet.
- Genäht, mit Gummizug
- Latexfrei
Gewicht: 1,5 g
Größe: 45 cm (lang, flach)