ContactUsLinkComponent
Anti-CDH11 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A5]
Artikelnr. ABNOH00001009-M04
Lieferant:  Abnova
Anti-CDH11 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A5]
Artikelnr. ABNOH00001009-M04
Lieferant:  Abnova
Spezifikationen
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    Cadherin 11
  • Antigen-Symbol:
    CDH11
  • Klonalität:
    Monoklonal
  • Klon:
    1A5
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Durchflusszytometrie:
    Yes
  • Wirt:
    Mouse
  • Immunpräzipitation:
    Yes
  • Isotyp:
    IgG
  • Reaktivität:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Kreuzadsorption:
    No
  • Format:
    Liquid
  • Gen-ID:
    1009
  • Antigen-Synonyme:
    OB|Cadherin 11|OSF-4|OB-Cadherin (osteoblast)|OB-Cadherin|Cadherin-11|CDHOB|CAD11|osteoblast Cadherin|type 2
  • Aminosäurezahl:
    54 to 612
  • Lagerungspuffer:
    1x PBS, pH 7,4
  • Lagertemperatur:
    Store at –20 °C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
  • Immunogen:
    CDH11 (P55287, 54 a.a. ~ 612 a.a) partial recombinant protein with Fc tag at C terminal. MW of the Fc tag alone is 50 KDa.
  • Größe:
    100 µg
  • VE:
    100 µg
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant CDH11.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CDH11
Clonality: Monoclonal
Clone: 1A5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human